Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter, niveau 1 hverdagsanalyse
Artikelnummer. 17394093 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Septum:
Hvid silikone/rød PTFE
Naturgummi/Klar TEF
Hårdhed:
45 Kyst
60 Kyst
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Mængde:
100/pakke
1000/pakke
5000/pakke
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Hårdhed Tykkelse (metrisk) Mængde
17394093 Naturgummi/Klar TEF 60 Kyst 1 mm 1000/pakke
17374093 Naturgummi/Klar TEF 60 Kyst 1 mm 100/pakke
17384093 Naturgummi/Klar TEF 60 Kyst 1 mm 5000/pakke
17304103 Hvid silikone/rød PTFE 45 Kyst 1,3 mm 100/pakke
17324103 Hvid silikone/rød PTFE 45 Kyst 1,3 mm 1000/pakke
17314103 Hvid silikone/rød PTFE 45 Kyst 1,3 mm 5000/pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17394093 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' CHCC1110T
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Ver todas las promociones
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Vælg niveau 1 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps til kromatografi godkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 11 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL krympehætteglas af glas (niveau 1). Vælg niveau 1-hætter til kromatografigodkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper. Vælg mellem aluminiumshætter med silikone/PTFE eller gummi/TEF septa med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores Performance Level 1-kapsler er omkostningseffektive og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Farve Sølv
Materiale Aluminium
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum Naturgummi/Klar TEF
Inkluderer Septum
Niveau Niveau 1
nr. pr. pakke 10 x 100/Pk.
Hårdhed 60 Kyst
Produktlinje SureSTART
Mængde 1000/pakke
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) 11 mm krympehætteglas
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
ACT-mærke Ja
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Produkttype Crimp Cap
Septum Color Red-Orange/Clear
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.