Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm krympehætter, niveau 1 hverdagsanalyse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Crimp Caps med crimp hætteglas, der har en 11 mm åbning, inklusive vores SureSTART 2 mL krympehætteglas af glas (niveau 1). Vælg niveau 1-hætter til kromatografigodkendte, omkostningsoptimerede produkter, der er velegnede til hverdagsanalyser og kompatible med alle instrumenttyper. Vælg mellem aluminiumshætter med silikone/PTFE eller gummi/TEF septa med forskellige hårdhedsværdier designet til at reducere problemer med autosamplernåle. Bruge Thermo Scientific™ Manuelle eller elektroniske crimpers og decappers for nem påføring og fjernelse af crimp caps.
Vores Performance Level 1-kapsler er omkostningseffektive og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser.
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendtSureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglenSureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et mustSureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Septum | Naturgummi/TEF |
| Inkluderer | Septum |
| Niveau | Niveau 1 |
| Hårdhed | 60 Kyst |
| Produktlinje | SureSTART Niveau 1 |
| Vis mere |