Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 mL Glasskrue Top Headspace-hætteglas, Level 2 High-Throughput-applikationer
Artikelnummer. 17353883 Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
Klart glas
Ravgult glas
nr. pr. pakke:
100/pakke
1000/pakke
1000/stk
5000/pakke
Artikelnummer. 17353883
Brand: Thermo Scientific™ 6ASV102T
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ 10 mL Glasscrew Top Headspace-hætteglas, ydeevneniveau 2, for at sikre data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i analyser af flygtige gasser med høj gennemstrømning.
Bruge Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 mL Glasscrew Top Headspace-hætteglas, ydeevneniveau 2, i dine analyser af flygtige gasser med høj gennemstrømning. Vores headspace-hætteglas med skruetop er en nyhed i et krympehalsdomineret felt. De giver en klar til brug, bekvem løsning, der ikke kræver krympe- eller afkrympningsværktøj. Disse er Performance Level 2-hætteglas, der sikrer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang i højkapacitetsapplikationer, der bruger GC og enkelt- eller tredobbelte quadrupol MS-systemer. Headspace-hætteglassene er lavet til at modstå højere temperaturer og indre tryk, der kræves til analyser af flygtige gasser. De har meget lavt metalindhold, ekstraherbare og udvaskbare materialer og overholder høje standarder for at opfylde dine lovmæssige krav.
Funktioner
  • Specifikation Certificeret for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet
  • Opfyld alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Bruge Thermo Scientific 18 mm skruelåg og septa for at forsegle dette hætteglas
  • Runde basehætteglas er kompatible med de fleste autosamplere og lettere at håndtere med robotarme, der løfter hætteglasset fra bakken
  • Køb i løs vægt for større besparelser
Ydeevne niveau 2 hætteglas– til High-Throughput-applikationer
  • Identificeret af to bølger på hætteglasset
  • Praktisk mærkat til at skrive på
  • Velegnet til GC og massespektrometri (MS) applikationer
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Ravgult glas
Volumen (metrisk) 10 mL
Niveau Niveau 2
nr. pr. pakke 1000/stk
Størrelse (metrisk) åbning 18 mm
Volumen (metrisk) rest 0.8 mL
Grundstil Rund base
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 10 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 46 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type 10 ml Headspace-hætteglas med skrue, niveau 2
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 8 mL