Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 ml glas-skruetop-headspace-flasker, niveau 2
Artikelnummer. 17333883 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde
17333883 Ravgul 100/Pk.
17303883 Klar 100/Pk.
17313883 Klar 5000/Pk.
17323883 Klar 1000/Pk.
17343883 - 5000/Pk.
17353883 Ravgul 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17333883 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6ASV102
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
For at hjælpe med at levere højkvalitets, reproducerbare data i højkapacitets GC- og MS-analyser, vælg SureSTART™ 10 ml glasskruetop-headspace-flasker (niveau 2)
Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 ml skruetop-headspace vials (niveau 2) er designet til rutinemæssig QA/QC og højkapacitets analytiske anvendelser for alle headspace GC- og massespektrometriinstrumenter (MS).
Skruetoppen giver en færdig og bekvem løsning, der ikke kræver krimpning eller afrensningsværktøj.
Disse hætteglas er fremstillet af klart eller ravgult glas med høj renhed, minimerer metalindhold, udvindelige og udvaskbare stoffer – afgørende for at opretholde prøvens integritet og opfylde standarderne fra USA, EU og JPN Pharmacopeia.
Disse hætteglas er lavet til at modstå højere temperaturer og interne tryk, som kræves til analyser af flygtige gasser.
Hver flaske er specifikationscertificeret for at sikre deres fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosampler.
Kombiner med Thermo Scientific™ SureSTART™ 18 mm skruelåg og septa for at sikre optimal ydeevne.
Funktionsegenskaber
  • Fremstillet til at modstå højere temperaturer og interne tryk til analyser af flygtige gasser
  • Fås i klart og ravfarvet glas
  • For en sikker, lækagefri forsegling, kombinér med SureSTART™ 18 mm skruelåg og septa
  • Write-on patch til sample-mærkning og sporing
Ydelsesniveau 2 – for højkapacitetsapplikationer
  • Identificeret ved to bølger på hætteglasset
  • Opfylder kravene i USA, EU og JPN Pharmacopeia
  • Optimal til GC- og MS-applikationer
  • Lavt metalindhold, udvindelige og udvaskbare stoffer for ensartede analytiske resultater
  • Understøtter sporbare, reproducerbare og validerede resultater uden afbrydelser i gennemstrømningen
Specifikation certificeret
_x000D_
  • Dimensionsbekræftet for fuld autosampler-kompatibilitet
  • Inspiceret via automatiserede optiske og målesystemer for at opretholde strenge tolerancer
  • Fremstillet af ensartet, fejlfrit glas for pålidelig ydeevne
Partiet kan spores_x000D_
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat tilgængeligt efter lotnummer til revision og dokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 11.5 mm
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 22.5 mm
Materiale Glas
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 10 mL
Til brug med (applikation) Headspace
Uddannet Ja
Indsæt type Ingen
Materiale (coating) Nej
Emballagetype 1 Pk. af 100
Størrelse (metrisk) åbning 18 mm
Trådstil 18 mm
Volumen (metrisk) rest <0.8 mL
Grundstil Yderbund Stil: Rund bund Indre bundstil: Flad bund
Produktlinje SureSTART Niveau 2
Volumen (metrisk) i alt 10 mL
Lukketype Skruelåg
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 18 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 8 mL
Til brug med (udstyr) Headspace Autosampler
Hætteglas type Headspace-ampuller
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 46 mm
Produkttype Skruegevind