Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,7 mL High Recovery Glasscrew Top Microvials til< 2 mL prøver, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17334093 Shop alle Thermo Scientific produkter
nr. pr. pakke:
100/pakke
1000/pakke
5000,-/pakke
Artikelnummer. 17334093
Brand: Thermo Scientific™ 6PSV9V1T
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ 1,7 mL High Recovery-glasskruetop mikrovials, ydeevneniveau 3, for at maksimere injektionsvolumen ved analyse af prøvestørrelser på mindre end 2 mL.
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,7 mL High Recovery Glasscrew Top Microvials, Performance Level 3, når du skal maksimere injektionsvolumen for< 2 ml prøver. Med ydre dimensioner på 12x32 mm har disse klare eller ravgule mikrohætteglas et indvendigt konisk reservoir, der giver et samlet anvendeligt volumen på 1,5 ml og et restvolumen på 4μ L. Dette er et Performance Level 3-hætteglas, hvilket betyder, at det er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
  • Specifikation Certificeret for at sikre fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosampler
  • Disse hætteglas opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Brug 9 mm skruelåg og septa til at forsegle 1,7 ml højgenvindingsskrue mikrohætteglas
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 1.7 mL
Niveau Niveau 3
nr. pr. pakke 1000/pakke
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Grundstil Indvendig V-bund
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 1.7 mL
Lukketype Kort gevind skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type 1,7 ml High Recovery-glasskruehætteglas, niveau 3
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL