Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ <2 ml High Recovery Glasskrue-top (U)HPLC & GC ampler, niveau 3
Artikelnummer. 17314093 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17314093 100/Pk.
17324093 5000/Pk.
17334093 1000/Pk.
17885194 -
18254584 100/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17314093 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PSV9V1/CPQ00713550
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
For separationer, der kræver reproducerbare, højfølsomme resultater, brug SureSTART™ <2 ml High Recovery Glass Screw Top Vials (niveau 3) til højtydende LC-MS og GC-MS analyser
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,7 mL High Recovery Glasscrew Top Microvials, Performance Level 3, når du skal maksimere injektionsvolumen for< 2 ml prøver. Med ydre dimensioner på 12x32 mm har disse klare eller ravgule mikrohætteglas et indvendigt konisk reservoir, der giver et samlet anvendeligt volumen på 1,5 ml og et restvolumen på 4μ L. Dette er et Performance Level 3-hætteglas, hvilket betyder, at det er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
  • Specifikation Certificeret for at sikre fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosampler
  • Disse hætteglas opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Brug 9 mm skruelåg og septa til at forsegle 1,7 ml højgenvindingsskrue mikrohætteglas
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 12 mm
Diameter (metrisk) åbning 6 mm
Farve Clear
Materiale Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Volumen (metrisk) 1.7 mL
Til brug med (applikation) (U)HPLC, GC, MS
Uddannet No
Indsæt type None
Materiale (coating) No
Emballagetype 1 Pk .of 100
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Trådstil 9 mm Short Thread
Volumen (metrisk) rest <4 μL
Grundstil Indvendig V-bund
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 1.7 mL
Lukketype Kort gevind skruelåg
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Til brug med (udstyr) HPLC/GC Autosampler
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype High Recovery Screw Thread Vial