Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 mL Total Recovery Glas Snap Top Microvials til< 2 mL prøver, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17384033 Shop alle Thermo Scientific produkter
nr. pr. pakke:
100/pakke
1000/pakke
5000,-/pakke
Artikelnummer. 17384033
Brand: Thermo Scientific™ 6PRV11TR1T
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ 1,5 mL Total Recovery Glass Snap Top Microvials, Performance Level 3, for at maksimere injektionsvolumen ved analyse af prøver på mindre end 2 mL.
Vælge Thermo Scientific™ 1,5 ml Total Recovery Glass Snap Top Microvials, Performance Level 3, når du skal maksimere injektionsvolumen for< 2 ml prøver. Dette 12x32 mm Total Recovery mikroglas i ét stykke har et meget lavt restvolumen på grund af et specielt formet dybt og smalt indre reservoir. Denne konfiguration opsamler væsken i basen, så kompatible autosamplere kan injicere alle undtagen 1-2μ L prøve, mens den har et samlet prøvevolumen på 1,2 ml og et restvolumen på 1μ L. Disse er Performance Level 3 hætteglas, hvilket betyder, at de er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
  • Specifikation Certificeret for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet
  • Opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Brug 11 mm snaphætter og septa eller 11 mm crimp caps og septa til at forsegle dette hætteglas
  • Vores snaphætter giver en meget tæt forsegling på grund af deres bløde polyethylen (PE) materiale og dobbeltklikfunktion
  • Køb i løs vægt for større besparelser
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod kontaminerende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Niveau Niveau 3
nr. pr. pakke 1000/pakke
Størrelse (metrisk) åbning 11 mm
Grundstil Total Recovery
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 1.5 mL
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type 1,5 ml Total Recovery Glas Snap Vial, niveau 3
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.1 mL