Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 ml Total Recovery klart glas skruetop mikrovials, 100/pak, niveau 3
Artikelnummer. 17384083 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,5 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17384083 1,5 ml
1 options
Artikelnummer. 17384083 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PSV9TR1
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge SureSTART™ Total Recovery Glass Screw Top Microvials, Performance Level 3, for at maksimere injektionsvolumen ved analyse af prøver på mindre end 2 ml.
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 mL Total Recovery Glass Screw Top Microvials, Performance Level 3, når du har brug for at maksimere injektionsvolumenet for< 2 ml prøver. Tilgængelig i klart og ravfarvet glas har dette Total Recovery-mikroglas i ét stykke et meget lavt restvolumen på grund af et specielt formet dybt og smalt indre reservoir, som opsamler væsken i bunden, så kompatible autosamplere kan opsamle alt undtagen 1-2μ L prøve, mens den har et samlet prøvevolumen på 1,2 ml og et restvolumen på 1μ L. De ydre dimensioner for disse hætteglas er 12x32 mm. Disse præstationsniveau 3-hætteglas er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
  • Specifikation Certificeret for at sikre deres fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet
  • Opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Forsegl med 9 mm skruelåg og septa
  • Køb i løs vægt for større besparelser
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Klart glas
Volumen (metrisk) 1,5 ml
Niveau Niveau 3
nr. pr. pakke 100/pakke
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Volumen (metrisk) rest 1μ L
Grundstil Total Recovery
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 1.5 mL
Lukketype Kort gevind skruelåg
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.1 mL
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Total Recovery Skrue-gevindflaske