Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml mikrohætteglas med skruelåg til <2 ml prøver, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17324073 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Amber
Clear
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde
17324073 Clear 100/Pk.
17394063 Amber 100/Pk.
17304073 Amber 5000/Pk.
17314073 Amber 1000/Pk.
17334073 Clear 5000/Pk.
17344073 Clear 1000/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17324073 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6PSV903FIVP
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug SureSTART™ 0,3 ml mikrohætteglas med skruelåg, performanceniveau 3, for at maksimere injektionsvolumen ved analyse af prøvestørrelser på mindre end 2 ml.
Vælg Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml mikrohætteglas med skruelåg, performanceniveau 3, når du har brug for at maksimere injektionsvolumenet for < 2 ml prøver. Dette 12x32 mm mikrohætteglas har en fast indsats, der giver et samlet brugbart volumen på 0,25 mL og et restvolumen på 4μ l. Dette er et performanceniveau 3-hætteglas, der fås i klart og ravgult glas, hvilket betyder, at det er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
  • Specifikation Certificeret for at sikre fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosampler
  • Opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Brug 9 mm skruelåg og septa til at forsegle dette hætteglas
  • Køb i løs vægt for større besparelser
Performanceniveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Identificeret af tre bølger på hætteglasset
  • Praktisk mærkat til at skrive på
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART-hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
SureSTARTs performanceniveauer
SureSTART-hætteglas, -hætter, -indsatser, -septa og -sæt fås i tre performanceniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt SureSTART niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Analyse med højt gennemløb
Når robusthed og reproducerbarhed er afgørende, har SureSTART niveau 2-hætteglas et meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must SureSTART niveau 3-produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod kontaminerende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART-hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) åbning 4.5 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Klart glas
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Volumen (metrisk) 0.3 mL
Til brug med (applikation) (U)HPLC, GC, MS
Uddannet Yes
Indsæt type Fast
Materiale (coating) No
Emballagetype 1 Pk. of 100
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Trådstil 9 mm Short Thread
Volumen (metrisk) rest <4 μL
Grundstil Indvendig fast indsats – konisk
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0.30 mL
Lukketype Kort gevind skruelåg
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 0.25 mL
Til brug med (udstyr) HPLC/GC Autosampler
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Skrue-gevind-mikrovial