Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml mikrohætteglas med skruelåg til <2 ml prøver, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 17314073 Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
Klart glas
Ravgult glas
nr. pr. pakke:
100/pakke
1000/pakke
5000,-/pakke
Artikelnummer. 17314073
Brand: Thermo Scientific™ 6PSV903FIVAPT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug SureSTART™ 0,3 ml mikrohætteglas med skruelåg, performanceniveau 3, for at maksimere injektionsvolumen ved analyse af prøvestørrelser på mindre end 2 ml.
Vælg Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml mikrohætteglas med skruelåg, performanceniveau 3, når du har brug for at maksimere injektionsvolumenet for < 2 ml prøver. Dette 12x32 mm mikrohætteglas har en fast indsats, der giver et samlet brugbart volumen på 0,25 mL og et restvolumen på 4μ l. Dette er et performanceniveau 3-hætteglas, der fås i klart og ravgult glas, hvilket betyder, at det er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
  • Specifikation Certificeret for at sikre fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosampler
  • Opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
  • Brug 9 mm skruelåg og septa til at forsegle dette hætteglas
  • Køb i løs vægt for større besparelser
Performanceniveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
  • Identificeret af tre bølger på hætteglasset
  • Praktisk mærkat til at skrive på
  • Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
  • Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM) instrumenter
Specifikation certificeret
  • Alle Thermo Scientific SureSTART-hætteglas er dimensionelt verificeret
  • Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
  • Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
  • 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
  • Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
SureSTARTs performanceniveauer
SureSTART-hætteglas, -hætter, -indsatser, -septa og -sæt fås i tre performanceniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt SureSTART niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Analyse med højt gennemløb
Når robusthed og reproducerbarhed er afgørende, har SureSTART niveau 2-hætteglas et meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must SureSTART niveau 3-produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod kontaminerende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART-hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Ravgult glas
Volumen (metrisk) 0.3 mL
Indsæt type Fixed
Niveau Niveau 3
nr. pr. pakke 1000/pakke
Størrelse (metrisk) åbning 9 mm
Grundstil Indvendig fast indsats – konisk
Produktlinje SureSTART niveau 3
Volumen (metrisk) i alt 0.3 mL
Lukketype Kort gevind skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type 0,3 ml skrueglas mikrohætteglas med fast indsats, niveau 3
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 0.25 mL