Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 mL Glas Crimp Top Microvials til< 2 mL prøver, niveau 3 højtydende applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 mL Glass Crimp Top Microvials, Performance Level 3, når du skal maksimere injektionsvolumen for< 2 ml prøver. Dette 12x32 mm mikrohætteglas har en fast indsats, der giver et samlet anvendeligt volumen på 0,25 ml og et restvolumen på 4μ L. Dette er et performanceniveau 3-hætteglas, der fås i klart og ravgult glas, hvilket betyder, at det er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser. De er specifikationscertificerede for at sikre fysiske dimensioner og autosampler-kompatibilitet. Disse hætteglas opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia. Brug 11 mm krympehætter og septa til at forsegle disse hætteglas. Køb i løs vægt for større besparelser.
Funktioner
Ydeevne niveau 3 hætteglas– til højtydende applikationer
- Identificeret af tre bølger på hætteglasset
- Praktisk mærkat til at skrive på
- Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
- Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC og LC Orbitrap™ MS-systemer og andre højopløselige nøjagtige masse (HRAM ) instrumenter
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionelt verificeret
- Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
- Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
De SureSTART Præstationsniveauer
SureSTART hætteglas, hætter, indsatser, septa og kits er tilgængelige i tre ydeevneniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der passer bedst til dine analytiske, præstations- eller budgetbehov.
• Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Niveau 1-produkter er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af stoffer ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
•Niveau 2: High-throughput analyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Niveau 2 hætteglas har meget lavt metalindhold og kan udvaskes for at sikre, at de overholder de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovmæssige krav. Septaen er konditioneret til at give et meget lavt niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Disse produkter understøtter rutineanalyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
•Niveau 3: Høj ydeevne
Når følsomhed er et must
SureSTART Niveau 3 produkter er pakket i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forurenende faktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af ekstraherbare metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaen er konditioneret til at give det laveste niveau af kromatografiske ekstraherbare stoffer. Vælg disse produkter for den ultimative metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterspecifikationer som en del af vores fremstillingsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Klart glas |
| Volumen (metrisk) | 0.3 mL |
| Indsæt type | Fixed |
| Niveau | Niveau 3 |
| nr. pr. pakke | 1000/pakke |
| Størrelse (metrisk) åbning | 11 mm |
| Grundstil | Indvendig fast indsats – konisk |
| Produktlinje | SureSTART niveau 3 |
| Volumen (metrisk) i alt | 0.3 mL |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Vis mere |