Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,2 ml TPX Screw Top Microvial med glasindsats til< 2 mL prøver, niveau 3 højtydende applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug Thermo Scientific™ SureSTART™ TPX Screw Top Microvial med glasindsats, Performance Level 3, når du arbejder med< 2 mL prøver og har brug for maksimal prøveinjektion. Dette mikroglas er lavet af rav TPX polymethylpenten (PMP ), som er let og gennemsigtig og har både varme- og kemikaliebestandige egenskaber. Den faste glaskoniske indsats fjerner behovet for at samle et hætteglas og indsats før brug. Dette hætteglas på niveau 3 er vores højeste ydeevne, designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere konsistente, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
- Specifikation Certificeret for at sikre deres fysiske dimensioner og kompatibilitet med autosampleren
- Opfylder alle krav i US, EU, JPN Pharmacopeia
- Brug 9 mm skruelåg og septa til at forsegle disse hætteglas
Performanceniveau 3 hætteglas – til højtydende applikationer
- Velegnet til GC-, HPLC/UHPLC- og massespektrometri (MS)-applikationer
- Anbefales til brug med Thermo Scientific™ GC- og LC Orbitrap™ MS-systemer samt andre højopløselige præcise masseinstrumenter (HRAM)
Specifikation certificeret
- Alle Thermo Scientific SureSTART hætteglas er dimensionsbekræftede
- Inspiceres med automatiseret optisk inspektion og måleinstrumenter for at sikre kritiske dimensioner og tolerancer
- Ensartet og fejlfri
Partiet kan spores
- 100 % sporbar gennem fremstillingsprocessen
- Overensstemmelsescertifikat fås efter partinummer efter anmodning
Præstationsniveauerne SureSTART
SureSTART Hætteglas, kapsler, indsatser, septa og sæt fås i tre ydelsesniveauer. Nu kan du vælge de produkter, der bedst passer til dine analytiske, præstationsmæssige eller budgetmæssige behov.
Niveau 1: Hverdagsanalyse
Kromatografi godkendt
SureSTART Level 1 Produkterne er omkostningsoptimerede, egnede til alle instrumenttyper og kvalitetstestet for at levere den ydeevne, prøvesikkerhed og reproducerbarhed, du har brug for til daglige analyser. De er en ideel løsning til at verificere tilstedeværelsen og kvantificeringen af forbindelser ved hjælp af detektionsteknikker som UV, RI og FID.
Niveau 2: Højkapacitetsanalyse
Når robusthed og reproducerbarhed er nøglen
SureSTART Level 2 Hætteglas har meget lavt metalindhold og udvaskbart materiale for at sikre, at de lever op til de høje standarder, du har brug for for at opfylde dine lovgivningskrav. Septaerne er betinget til at levere et meget lavt niveau af kromatografiske ekstrakter. Disse produkter understøtter rutinemæssige analyser og leverer data af høj kvalitet med en uafbrudt arbejdsgang.
Niveau 3: Høj præstation
Når følsomhed er et must
SureSTART Level 3 Produkterne pakkes i et rent miljø i henhold til vores eget hygiejnekoncept og regler for at beskytte mod forureningsfaktorer. Hætteglassene indeholder de laveste niveauer af udvindelige metaller og udvaskbare stoffer for at sikre ensartet, reproducerbar følsomhed og selektivitet for de mest udfordrende analytter. Septaerne er betinget til at levere det laveste niveau af kromatografiske ekstrakter. Vælg disse produkter for ultimativ metodepræstation og høje niveauer af sikkerhed og integritet i prøver.
Alle SureSTART hætteglas, lukninger og septa er certificeret til at opfylde fysiske parameterkrav som en del af vores produktionsproces.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) åbning | 6 mm |
| Farve | Amber |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Rav TPX med glas konisk indsats |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (applikation) | (U)HPLC, GC, MS |
| Uddannet | No |
| Indsæt type | Fixed Insert |
| Materiale (coating) | No |
| Vis mere |