Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureQuant™ Phosphopeptide egnethedsstandarder
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De SureQuant Multipathway Phosphopeptide Standard indeholder en optimeret blanding af 131 isotopisk mærkede phosphopeptider til samtidig at overvåge og kvantificere phosphoryleringssignalering. De SureQuant Phosphopeptide Suitability Standard indeholder en blanding af 20 isotopisk mærkede phosphopeptider med stigende hydrofobe egenskaber til LC-optimering og overvågning af LC-MS/MS-systemets ydeevne. Når de bruges sammen, hjælper standarderne med at sikre optimal instrumentydelse og prøvevurdering for fosforyleringshændelser.
De specifikke fosfopeptider i SureQuant Multipathway Phosphopeptide Standard er blevet valgt til at dække biologisk relevante phosphoryleringssteder for 89 nøgleproteiner fra syv forskellige signalveje, herunder EGFR/HER, RAS-MAPK, PI3K/AKT/mTOR, AMPK, død/apoptose og stress (p38/SAPK/JNK). For at opnå optimale resultater bør MS-prøveforberedelse omfatte phosphopeptidberigelse, med standarden tilsat før MS-prøveforberedelse (1 pmol) eller efter phosphopeptidberigelse (0,8 pmol). Evnen til samtidig at overvåge og kvantificere disse mål i en enkelt prøve er et kraftfuldt værktøj til vurdering af normal og unormal signalvejsaktivitet.
De phosphopeptider, der er udvalgt til SureQuant Phosphopeptide Suitability Standard repræsenterer relevante proteiner fra vigtige signalveje, der inkluderer serin-, threonin- og tyrosin-phosphorylering. De 20 phosphopeptider har en lang række retentionstider og er designet til brug med phosphopeptidprøver for at vurdere systemets ydeevne og for bedre at muliggøre forudsigelse af peptidretentionstider for at maksimere phosphopeptididentifikationer.
Funktionerne omfatter:
•Optimeret —valideret blanding af 131 HeavyPeptide AQUA Grundlæggende phosphorylerede peptider (SureQuant Multipathway standard) eller 20 HeavyPeptide AQUA Grundlæggende fosfopeptider (SureQuant Egnethedsstandard)
•Multiplex —egnet til relativ kvantificering af fosforyleringshændelser for 89 nøgleproteiner i syv cellulære signalveje (SureQuant Multipathway standard)
•Forudsigende —række af peptider med stigende hydrofobe egenskaber til metodeoptimering og beregning af peptidretentionstider
•Overvågning af —fremragende QC-analyseværktøj til kvalitetsvurdering af LC- og MS-instrumentets ydeevne (SureQuant Egnethedsstandard)
•Praktisk leveret i et —flydende format, der er klar til brug
Ansøgninger:
•Standard for dataafhængig indsamling (DDA)
• Standard for målrettede MS (f.eks. SRM , PRM)
• Optimering af LC-parametre
• Identifikation af totalt peptidelueringsvindue
• Optimering af MS-parametre
For optimale resultater bør MS prøveforberedelse omfatte phosphopeptidberigelse. Vi anbefaler brug af EasyPep Maxi MS Sample Prep Kit (Kat. Nr. A45734) kombineret med High Select Phosphopeptide Enrichment Kits (Kat. Nr. A32992, A32993 eller A52283) til prøveforberedelse. Standardiserede metoder og dataprocesskabeloner leveres til strømlinet dataindsamling og analyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SureQuant™ Multipathway Phosphopeptide Standard (100 fmol/μL) |
| Koncentration | 100 fmol/μl |
| Mængde | 200 μL |