Få mere at vide
Thermo Scientific™ SurePac™ Protein RP MDi™ HPLC-kolonner
Artikelnummer. 31902952 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
2.1 mm
300μ m
Længde (metrisk):
20 mm
50 mm
100 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk)
31902952 2.1 mm 50 mm
31902951 2.1 mm 20 mm
31902954 2.1 mm 100 mm
31902953 300μ m 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31902952 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 43722052132
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Læg i indkøbskurv
Edge
Add to basket
SurePac Protein RP MDi er en bioinert reversfase-kolonne, der er konstrueret til robust HPLC- og LC-MS-analyse af intakte proteiner, mAbs og ADC'er. Den minimerer uspecifikke interaktioner med søjlens hardware, forbedrer genopretningen og leverer reproducerbare, højopløselige separationer for følsomme terapeutiske proteinarbejdsgange.
Thermo Scientific™ SurePac™ Protein RP MDi™ HPLC-kolonner leverer højopløsnings, reproducerbare separationer for monoklonale antistoffer, antistofunderenheder og ADC'er på tværs af udviklings- og QC-workflows. Bygget på monodispers, supermakroporøs polymerpartikelteknologi med bio-inert hardware leverer de stabil ydeevne under forhøjede temperaturer brugt i LC-MS, hvilket muliggør ensartet topform, pålidelig opløsning og holdbar drift for skalerbar proteinanalyse.
  • Designet til reverseret-fase proteinseparationer
  • Udviklet til intakte proteiner, mAbs og ADC'er, hvilket leverer pålidelig retention og selektivitet på tværs af et bredt spektrum af molekylvægte.
  • Bioinert, metalfri flowvej
  • Optimeret til LC-MS protein-workflows
  • Fuldt kompatibel med MS-venlige mobile faser, hvilket muliggør følsom og reproducerbar detektion af intakte proteiner og peptidkort.
  • Robust stationær fase til højtemperaturdrift
  • Sikrer stabil ydeevne under forhøjede temperaturer og høje organiske forhold, hvilket understøtter hurtige gradienter og holdbare metoder.
  • Fremragende topform og opløsning
  • Leverer skarpe, symmetriske toppe og effektiv adskillelse af proteinvarianter, isoformer og nært beslægtede arter.
  • Reproducerbar ydeevne på tværs af kolonner og batches
  • Stramme produktionskontroller sikrer ensartede resultater og en glidende overførsel af metoder mellem instrumenter og laboratorier.
  • Velegnet til udvikling og rutinemæssig analyse
  • Understøtter metodeudvikling, karakterisering og QC-arbejdsgange, hvilket reducerer behovet for kemi med flere kolonner.
  • Kompatibel med UHPLC- og HPLC-systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonneformat Analyser
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 0,2 til 0,6 ml/min.
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 6500 psi (448 bar)
Partikelstørrelse 2,5 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Proprietær supermakroporøs
Temperatur 5 °C til 90 °C
Stationær fase Poly-DVB
Emballagemateriale Polymerisk