Få mere at vide
Thermo Scientific™ SurePac™ Bio 550 SEK MDi™ HPLC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Oplev fremtiden for Size-Exclusion Chromatography (SEC) med SurePac™ Bio 550 SEK MDi™ analytiske søjler og afskærmninger, der udelukkende er designet til at levere robust og reproducerbar ydeevne ved høj opløsning og gennemløb for at accelerere din terapeutiske analyseproces. Klummen er banebrydende MDi™ teknologi integrerer vores avancerede 3μ m monodispers silicapartikelplatform med bioinert hardware for at sikre overlegen pålidelighed for bedste prøvegenvinding. SurePac™ Bio 550 SEK MDi™ kolonne er ideel til AAV-genterapeutisk analyse og tilbyder fremragende selektivitet på grund af den dedikerede mindre partikel (3μ m) størrelse kombineret med bred pore (550Å ) til adskillelse af monomere AAV'er fra aggregater baseret på deres størrelsesforskelle.
SurePac Bio 550 SEK MDi søjler og afskærmninger er baseret på høj renhed, sfæriske, porøse (550Å ), 3μ m monodisperse silicapartikler, der er kovalent modificeret med et proprietært diol-hydrofilt lag. Dette unikke design giver kortere diffusionsafstande og forbedret reproducerbar masseoverførsel og smallere toppe. Den ensartede størrelse af disse partikler letter præcis kontrol over mediesyntese og kolonnepakning, hvilket væsentligt forbedrer kolonne-til-kolonne og parti-til-lot reproducerbarhed. Søjlerne er anbragt i en hydrofil bioinert-coated rustfrit stål hardware for at eliminere sekundære interaktioner, hvilket sikrer optimal ydeevne under den indledende injektionsproces.
- Ideel til AAV genterapi karakterisering og kvalitetskontrol vurdering på grund af selektiviteten af den dedikerede mindre partikel (3μ m) kombineret med bredpore (550Å ) størrelse
- Overlegen kolonne-til-kolonne og parti-til-lot reproducerbarhed eliminerer kolonnevariabilitet som et problem ved stabilitet og QA/QC-testning
- Højeffektive toppe med fremragende restitution
- Højere opløsning og gennemløb for hurtig ekspeditionstid uden at ofre ydeevnen
- Bioinert hardware til at eliminere analytabsorption
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flowhastighed | 125μ L/min. |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 3500 psi (241 bar) |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperatur | 20 °C til 60 °C |
| Stationær fase | Proprietær |
| Vis mere |