Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Specialtip til pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8313176 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Format:
Bulk, i sække
Hængslet stativ
Massevis
Steril hængslet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Artikelnummer. 11957744
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem forlænget længde eller stor åbning, steril eller ikke-steril. Fisherbrand™ Special Pipettor Tips, Filtreret er certificeret til at være fri for RNase, DNase og DNA.
  • Udvidede spidser og store åbningsspidsformater tilgængelige
  • Ikke-sterile varer er certificeret til at være fri for RNase/DNase og DNA
  • Sterile genstande er e-beam sterile og certificeret til at være fri for RNase/DNase, pyrogen, bioburden, PCR* inhibitorer og endetoksiner
  • Kompatibel med de fleste populære mærker af pipette (optimal pasform med Fisherbrand Elite™ pipette)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 8.99 cm
Rene krav Non-Sterile products are certified to be free of RNase, DNase, DNA, Pyrogen/Endotoxin, PCR Inhibitors, ATP and Bioburden
Funktioner Lav retention
Format Hængslet stativ
Tip stil Genomisk/bred åbning
Emballage 96 Tips/Rack, 960/Pk., 4800/Cs.
Produkttype Non-Filtered Pipette Tip
Til brug med (udstyr) Universal Fit, fits most pipettes
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Vis mere Vis mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.