Description
- Udvidede spidser og store åbningsspidsformater tilgængelige
- Ikke-sterile varer er certificeret til at være fri for RNase/DNase og DNA
- Sterile genstande er e-beam sterile og certificeret til at være fri for RNase/DNase, pyrogen, bioburden, PCR* inhibitorer og endetoksiner
- Kompatibel med de fleste populære mærker af pipette (optimal pasform med Fisherbrand Elite™ pipette)
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 100 til 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 8.99 cm |
| Rene krav | DNase, RNase, ATP , Bioburden, PCR-hæmmer, Endotoxin og Pyrogenfri |
| Funktioner | Lav retention |
| Format | Steril hængslet stativ |
| Show More |
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.