Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Specialtip til pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11937744 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Format:
Bulk, i sække
Hængslet stativ
Massevis
Steril hængslet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Format unitSize
11937744 1 til 200μ L Steril Steril hængslet stativ Pakke med 960
11957744 100 til 1.000μ l Ikke steril Hængslet stativ Pakke med 960
11967744 100 til 1.000μ l Steril Steril hængslet stativ Pakke med 960
11927744 1 til 200μ L Ikke steril Hængslet stativ Pakke med 960
11917744 1 til 200μ L Ikke steril Bulk, i sække Pakke med 1000
12992581 100 til 1000 μl Ikke-steril Massevis Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11937744
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem forlænget længde eller stor åbning, steril eller ikke-steril. Fisherbrand™ Special Pipettor Tips, Filtreret er certificeret til at være fri for RNase, DNase og DNA.
  • Udvidede spidser og store åbningsspidsformater tilgængelige
  • Ikke-sterile varer er certificeret til at være fri for RNase/DNase og DNA
  • Sterile genstande er e-beam sterile og certificeret til at være fri for RNase/DNase, pyrogen, bioburden, PCR* inhibitorer og endetoksiner
  • Kompatibel med de fleste populære mærker af pipette (optimal pasform med Fisherbrand Elite™ pipette)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 1,96 tommer.
Længde (metrisk) 4.97 cm
Rene krav DNase, RNase, ATP , Bioburden, PCR-hæmmer, Endotoxin og Pyrogenfri
Format Steril hængslet stativ
Tip stil Genomisk/bred åbning
Emballage 96 Tips/Rack, 960/Pk., 4800/Cs.
Produkttype Non-Filtered Pipette Tip
Til brug med (udstyr) Universal Fit, fits most pipettes
Uddannet Nej
Materiale Polypropylen
Vis mere Vis mindre
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.