Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Specialtip til pipetter
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
100 til 1.000μ l
100 to 1000 μL
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Format:
Bulk
Bulk, i sække
Hængslet stativ
Steril hængslet stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
Beskrivelse
- Udvidede spidser og store åbningsspidsformater tilgængelige
- Ikke-sterile varer er certificeret til at være fri for RNase/DNase og DNA
- Sterile genstande er e-beam sterile og certificeret til at være fri for RNase/DNase, pyrogen, bioburden, PCR* inhibitorer og endetoksiner
- Kompatibel med de fleste populære mærker af pipette (optimal pasform med Fisherbrand Elite™ pipette)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,96 tommer. |
| Længde (metrisk) | 4.97 cm |
| Rene krav | Certified to be free of RNase, DNase, DNA and Pyrogen |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Genomisk/bred åbning |
| Vis mere |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.