Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Specialtip til pipetter
Product Code. 11917744 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
1 til 200μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1000 μl
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Format:
Bulk
Bulk, i sække
Hængslet stativ
Steril hængslet stativ
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Sterilitet Format Unit Size
11917744 1 til 200μ L Ikke steril Bulk, i sække Pakke med 1000
11957744 100 til 1.000μ l Ikke steril Hængslet stativ Pakke med 960
11967744 100 til 1.000μ l Steril Steril hængslet stativ Pakke med 960
11927744 1 til 200μ L Ikke steril Hængslet stativ Pakke med 960
11937744 1 til 200μ L Steril Steril hængslet stativ Pakke med 960
12992581 100 til 1000 μl Ikke steril Bulk Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11917744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 DKK
    138.77 DKK / Pakke med 1000
    Spare 7.23 DKK
    4% Slukket
På lager
Add to basket
Vælg mellem forlænget længde eller stor åbning, steril eller ikke-steril. Fisherbrand™ Special Pipettor Tips, Filtreret er certificeret til at være fri for RNase, DNase og DNA.
  • Udvidede spidser og store åbningsspidsformater tilgængelige
  • Ikke-sterile varer er certificeret til at være fri for RNase/DNase og DNA
  • Sterile genstande er e-beam sterile og certificeret til at være fri for RNase/DNase, pyrogen, bioburden, PCR* inhibitorer og endetoksiner
  • Kompatibel med de fleste populære mærker af pipette (optimal pasform med Fisherbrand Elite™ pipette)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 1 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,96 tommer.
Længde (metrisk) 4.97 cm
Rene krav Ikke-sterile produkter er certificeret til at være fri for RNase, DNase, DNA, pyrogen/endotoksin, PCR-hæmmere ATP og bioburden
Format Bulk, i sække
Tip stil Genomisk/bred åbning
Emballage Bulk, 1000 drikkepenge pr. pose, 10.000/cs.
Produkttype Ufiltreret pipettespids
Til brug med (udstyr) Universal Fit, passer til de fleste pipetter
Uddannet Nej
Materiale Polypropylen
Show More Show Less
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.