Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint pipettespidser, Universal Fit
Artikelnummer. 11588442 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Format:
Bulk
Genopfyldning
Hængslet stativ
Farve:
Blå
Klar
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Farve Sterilitet Pakningsstørrelse
11588442 Genopfyldning Klar Ikke steril Pakke med 960
10164694 Hængslet stativ Klar Steril Pakke med 960
11568442 Hængslet stativ Klar Ikke steril Pakke med 960
10778535 Bulk Blå Ikke steril Pakke med 1000
10537014 Hængslet stativ Blå Ikke steril Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11588442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.81 DKK
    213.38 DKK / Pakke med 960
    Spare 340.43 DKK
    61% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen. Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige. Alternativ mulighed til serologiske pipetter.
Designet til brug ved overførsel af stort prøvevolumen. Avanceret støbeteknologi sikrer, at spidserne er lige. Alternativ mulighed til serologiske pipetter
  • Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere og endotoksin og DNA Alle ikke-sterile racked og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
SureOne Rack funktioner
  • Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
  • Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
  • Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
  • Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
  • Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke springe op, når den tabes
  • Sure-snap-designet holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
  • Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
SureOne Indsæt funktioner
  • Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
  • Parti —sporbar alle indsatser indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
  • Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
  • Contact Clip forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
  • Multikanal design; alle indsatser er i 96-brønds format Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
SureOne Genindlæs pakkefunktioner
  • Produktinformation vist på æsken
  • Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
  • Finger Knockouts giver nem adgang til at skyde produktet ud
  • Canyon Cut Package giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
  • Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100 til 1250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 89 mm
Rene krav DNase, RNase og DNA fri
Format Genopfyldning
Tip stil Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Universel pasform
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Gradueringer 100, 200, 500, 1000 μL
Vis mere Vis mindre
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.