Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Pipette Tips, Universal Extended Length
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8308953 Shop alle Fisherbrand produkter
Format:
Bulk
Genopfyldning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 11983416
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
New, improved Fisherbrand SureOne Reload system offers a full line of micropoint universal fit pipet tips
All nonsterile bulk nonfiltered tips are certified free of RNase, DNase, and DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 46 mm
Rene krav DNase, RNase og DNA fri
Format Bulk
Tip stil Forlænget længde
Emballage Bag of 1000 tips
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2,5 μL
Vis mere Vis mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.