Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Pipette Tips, Universal Extended Length
Artikelnummer. 11983416 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Format:
Bulk
Genopfyldning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
11983416 Bulk -
11967714 Genopfyldning Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11983416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.45 DKK
    83.56 DKK / Pakke med 1000
    Spare 8.89 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
New, improved Fisherbrand SureOne Reload system offers a full line of micropoint universal fit pipet tips
All nonsterile bulk nonfiltered tips are certified free of RNase, DNase, and DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 46 mm
Rene krav DNase, RNase og DNA fri
Format Bulk
Tip stil Forlænget længde
Emballage Bag of 1000 tips
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2,5 μL
Vis mere Vis mindre
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.