Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Mikropunktpipettespidser, universell udstrakt længde
Artikelnummer. 11967714 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Format:
Bulk
Genopfyldning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
11967714 Genopfyldning Pakke med 960
11983416 Bulk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11967714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00 DKK
    273.07 DKK / Pakke med 960
    Spare 26.93 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Nyt, forbedret Fisherbrand SureOne Reload-system tilbyder en komplet serie af mikropunkt-universal-fit pipetspidser
Alle relaterede sterile tips er krympindpakket og certificeret fri for RNase, DNase, ATP pyrogen, bioload, PCR-hæmmere samt endotoksin og DNA. Alle ikke-sterile rackede og bulk-ikke-filtrerede tips er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
SureOne Rackfunktioner
  • Flush Fit Inserts sidder tæt med racket, hvilket gør det nemt at pipettere med flere kanaler
  • Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
  • Hakket spændepropel åbner låget åbent for autoklavventilation.
  • Selvfølgelig forhindrer stakkelågets kant i at glide rundt på stativerne, når de stables og bæres rundt i et laboratorium
  • Safe-Lock Lås tillader mulighed for at åbne og lukke med én hånd og vil ikke springe op, når den falder ned
  • Sure-snap designet holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipetteringen
  • Vendbart flip-låg kan være enten hængslet eller løfte-af-låg; hængslet format forhindrer ikke brugen af en multikanals-pipet
SureOne Indsæt funktioner
  • Indsatser er nemme at sætte på og tage ud af stativet; klips på stativet for en sikker pasform
  • Partisporbare—alle indsatser indeholder Fisherbrand reservedelsnummer, tipvolumen, partinummer
  • Indtrykte indstikhuller hæmmer spidsbevægelse og stabiliserer dem til multikanalsarbejde
  • Kontaktklips forhindrer unødvendig kontakt med spidserne, når indsatserne klippes ind
  • Multikanalsdesign; alle indsatser er 96-brøndsformat Robust, ikke-fleksibelt design sikrer sikre forseglinger på hver spids
SureOne Genladningspakningsfunktioner
  • Produktinformation vist på æsken
  • Støvklappen forhindrer snavs i at forurene produktet
  • Finger Knockouts giver nem adgang til at trække produktet ud
  • Canyon Cut Package gør det nemt at fjerne spidsindsatsen
  • Genladningsemballagedesign sparer 58 % bænkplads sammenlignet med bagageomladt emballage; reducerer plastikaffald med 52 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 46 mm
Rene krav DNase, RNase og DNA fri
Format Genopfyldning
Tip stil Forlænget længde
Emballage 96-tip genladningsindsatser
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2,5 μL
Vis mere Vis mindre
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.