Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Affasede pipettespidser, universel pasform, uden gradueringer
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Tilbyder et komplet sortiment af universal fit affasede pipettespidser
- Alle sterile spidser er krympeemballerede og certificeret fri for RNase, DNase, ATP , pyrogen, bioburden, PCR-hæmmere, endotoksin og DNA
- Alle ikke-sterile stativer og bulk ikke-filtrerede spidser er certificeret fri for RNase, DNase og DNA
SureOne Rack funktioner
- Flush Fit Inserts flugter med stativet, hvilket muliggør nem flerkanalspipettering
- Låg med indhakket låseprops åbent til autoklaveudluftning
- Sikker staklågkant forhindrer stativer i at glide rundt, når de stables og køres rundt i et laboratorium
- Safe-Lock låsen giver mulighed for enhåndsåbning og lukning og vil ikke springe op, når den tabes
- Sure-snap-design holder indsatsen sikkert på plads og forhindrer den i at blive løftet ud under pipettering
- Vendbart flip-låg kan enten være et hængslet eller løfte-off låg; hængslet format forhindrer ikke brug af en flerkanalspipette
- Genbrugslogo støbt ind i alle rackkomponenter
- Indsatser er nemme at placere på og fjerne fra stativet; klips på stativet for en sikker pasform
- Parti sporbar— alle indlæg indeholder Fisherbrand delnummer, tipvolumen, partinummer
- Fordybende indsatshuller hæmmer spidsens bevægelse og stabiliserer dem til flerkanalsarbejde
- Kontaktklemme forhindrer unødig kontakt med spidserne, mens der klippes i indsatser
- Multikanal design; alle indsatser er 96-brønds format
- Robust, ikke bøjeligt design giver sikre forseglinger på hver spids
- Produktinformation vist på æsken
- Støvklap forhindrer snavs i at forurene produktet
- Fingerudslag giver nem adgang til at skyde produktet ud
- Canyon cut-pakke giver mulighed for nem fjernelse af spidsindsats
- Genindlæs emballagedesign sparer 58 % bænkplads i forhold til emballage i stativer; reducerer plastaffald med 52 %
Ordreinfo
Emballagemuligheder omfatter bulk, rack, rack steril og reload.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 51 mm |
| Rene krav | DNase, RNase og DNA fri |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Affaset |
| Vis mere |