Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol barriere pipettespidser
Artikelnummer. 11933466 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
2 til 20 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11933466 2 til 20 μL Pakke med 960
11923466 0,1 til 10μ L Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11933466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00 DKK
    370.06 DKK / Pakke med 960
    Spare 9.94 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Vælg fra en omfattende serie af pipettespidser til krævende væskehåndteringsapplikationer.
Vælg fra en omfattende serie af pipettespidser til krævende væskehåndteringsapplikationer
Universal pasform til pipetter af forskningskvalitet.
  • Konstrueret til øget nøjagtighed og er kompatible med enkeltkanal-, multikanal- og elektroniske pipetter
  • DNase-/RNase-fri; sterile spidser er også pyrogenfri
  • Steril og klar farve
  • Filter eliminerer aerosolkrydskontaminering uden at forsegle eller fange prøver
  • Spidser giver mulighed for genvinding af ikke-kontamineret prøve
Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.08cm
Format Hængslet stativ
Tip stil Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Eppendorf
Produktlinje SureOne
Vis mere Vis mindre
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.