Beskrivelse
Vælg mellem en omfattende serie af pipettespidser til krævende væskehåndteringsapplikationer
Universal pasform til pipettere af forskningskvalitet.
- Konstrueret til øget nøjagtighed og er kompatible med enkeltkanal-, multikanal- og elektroniske pipettere
- DNase-/RNase-fri; sterile spidser er også pyrogenfri
- Steril og klar farve
- Filter eliminerer aerosolkrydskontaminering uden at forsegle eller fange prøver
- Spids giver mulighed for genvinding af ikke-kontamineret prøve
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 10μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 31 mm |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Mikropunkt |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Vis mere |
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.