Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol barriere pipettespidser
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
10 til 100μ l
100 til 1.000μ l
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Tip stil:
Affaset
Forlænget længde, Mikropunkt, Lav retention
Mikropunkt
Mikropunkt, Forlænget længde
Farve:
Klar
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
Vælg mellem en omfattende serie af pipettespidser til krævende væskehåndteringsapplikationer
Universal pasform til pipettere af forskningskvalitet.
- Konstrueret til øget nøjagtighed og er kompatible med enkeltkanal-, multikanal- og elektroniske pipettere
- DNase-/RNase-fri; sterile spidser er også pyrogenfri
- Steril og klar farve
- Filter eliminerer aerosolkrydskontaminering uden at forsegle eller fange prøver
- Spids giver mulighed for genvinding af ikke-kontamineret prøve
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 30 til 300 μL |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 58 mm |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Mikropunkt |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Vis mere |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.