Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol barriere pipettespidser
Artikelnummer. 11963466 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
10 til 100μ l
100 til 1.000μ l
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Tip stil:
Affaset
Mikropunkt
Mikropunkt, Forlænget længde
Mikropunkt, Lav retention, Low Retention
Farve:
Klar
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tip stil Farve Pakningsstørrelse
11963466 20 til 200 μL Mikropunkt Neutral Pakke med 960
11903466 0,1 til 10μ L Mikropunkt Neutral Pakke med 960
11913466 0,1 til 10μ L Mikropunkt, Forlænget længde Neutral Pakke med 960
11977714 0,1 til 20μ L Mikropunkt, Lav retention, Low Retention Klar Pakke med 960
11943466 2 til 20 μL Affaset Neutral Pakke med 960
11953466 10 til 100μ l Affaset Neutral Pakke med 960
11987714 30 til 300 μL Mikropunkt Klar Pakke med 960
11973466 100 til 1.000μ l Mikropunkt Neutral Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11963466
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Vælg mellem en omfattende serie af pipettespidser til krævende væskehåndteringsapplikationer
Universal pasform til pipettere af forskningskvalitet.
  • Konstrueret til øget nøjagtighed og er kompatible med enkeltkanal-, multikanal- og elektroniske pipettere
  • DNase-/RNase-fri; sterile spidser er også pyrogenfri
  • Steril og klar farve
  • Filter eliminerer aerosolkrydskontaminering uden at forsegle eller fange prøver
  • Spids giver mulighed for genvinding af ikke-kontamineret prøve
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 20 til 200 μL
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 58 mm
Format Hængslet stativ
Tip stil Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Produktlinje SureOne
Gradueringer 10μ L, 50μ L, 100μ L
Vis mere Vis mindre
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.