Få mere at vide
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol barriere pipettespidser
Artikelnummer. 11943466 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
10 til 100μ l
100 til 1.000μ l
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Tip stil:
Affaset
Mikropunkt
Mikropunkt, Forlænget længde
Mikropunkt, Lav retention, Low Retention
Farve:
Klar
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tip stil Farve Pakningsstørrelse
11943466 2 til 20 μL Affaset Neutral Pakke med 960
11903466 0,1 til 10μ L Mikropunkt Neutral Pakke med 960
11913466 0,1 til 10μ L Mikropunkt, Forlænget længde Neutral Pakke med 960
11977714 0,1 til 20μ L Mikropunkt, Lav retention, Low Retention Klar Pakke med 960
11953466 10 til 100μ l Affaset Neutral Pakke med 960
11963466 20 til 200 μL Mikropunkt Neutral Pakke med 960
11987714 30 til 300 μL Mikropunkt Klar Pakke med 960
11973466 100 til 1.000μ l Mikropunkt Neutral Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11943466
På lager
Add to basket
Edge
Vælg mellem en omfattende serie af pipettespidser til krævende væskehåndteringsapplikationer
Universal pasform til pipettere af forskningskvalitet.
  • Konstrueret til øget nøjagtighed og er kompatible med enkeltkanal-, multikanal- og elektroniske pipettere
  • DNase-/RNase-fri; sterile spidser er også pyrogenfri
  • Steril og klar farve
  • Filter eliminerer aerosolkrydskontaminering uden at forsegle eller fange prøver
  • Spids giver mulighed for genvinding af ikke-kontamineret prøve
  • Må ikke autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 46 mm
Format Hængslet stativ
Tip stil Affaset
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Produktlinje SureOne
Show More Show Less
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.