Få mere at vide
Beskrivning
Vælg mellem en omfattende serie af pipettespidser til krævende væskehåndteringsapplikationer
Universal pasform til pipettere af forskningskvalitet.
- Konstrueret til øget nøjagtighed og er kompatible med enkeltkanal-, multikanal- og elektroniske pipettere
- DNase-/RNase-fri; sterile spidser er også pyrogenfri
- Steril og klar farve
- Filter eliminerer aerosolkrydskontaminering uden at forsegle eller fange prøver
- Spids giver mulighed for genvinding af ikke-kontamineret prøve
- Må ikke autoklaveres
Specifikationer
Specifikationer
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 10μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 31 mm |
| Format | Hængslet stativ |
| Tip stil | Mikropunkt |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Visa mer |
Som en del af vores engagement i løbende produktforbedring kan din levering indeholde produkter med en mindre farvevariation, men deres form, pasform og funktion vil ikke blive påvirket. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din salgsrepræsentant.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.