Få mere at vide
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi velkomstpakke, nitrocellulose
Beskrivelse
Den innovative 2-i-1 gelelektroforese og overføringsbeholder muliggør elektroforese og overførsel af høj ydeevne Invitrogen midi geler ved hjælp af samme tank.
SureLock Tandem Midi velkomstpakke, nitrocellulose, indeholder:
- SureLock Tandem Midi Gel Tank
- To SureLock Tandem Midi Blot-moduler
- SureLock Tandem overførselsbakke
- SureLock Tandem Midi forskårne membraner og filter, 0,2μ m, nitrocellulose
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank giver hurtig elektroforese af midi geler ved brug af minimal buffer (∼ 520 ml/gel) i et lækagefrit system. Med en opstillingstid på∼ 30 sekunder kører tanken effektivt midi-geler, mens den også giver ensartet ydeevne. Tanken har to uafhængige kamre, der tillader elektroforese af en eller to geler ad gangen, hvilket sparer på buffer og begrænser spild. Tanken er kompatibel med alle Invitrogen præstøbte midi-geler og midi-gel-kassetter.
Om SureLock Tandem Midi Blot-modulet
SureLock Tandem Midi Blot Module er en vådoverførselsenhed, der udelukkende bruges sammen med SureLock Tandem Midi Gel Tank. Tanken rummer et blot-modul pr. kammer eller to blot-moduler i alt. SureLock Tandem Midi Blot-modulet er kompatibelt med alle Invitrogen midi geler (klatstørrelse: 8,5 cm x 14 cm). Blotmodulet rummer én midi-gel pr. våd overførsel. Det unikke design gør modulet nemt at bruge, mens den effektive størrelse af den indre kerne bruger mindre overførselsbuffer pr. overførsel (kun∼ 300 ml pr. overførsel). Da transferbuffer indeholder methanol, resulterer dette også i mindre farligt affald, der kræver særlig bortskaffelse. Ved de anbefalede betingelser og konstant spænding kan proteiner overføres til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på 30 minutter og ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 pakke |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • SureLock Tandem Midi Gel Tank • 2 SureLock Tandem Midi Blot-moduler • SureLock Tandem overførselsbakke • SureLock Tandem Midi forskårne membraner og filter, 0,20μ m, nitrocellulose (Pk. af 20) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | SureLock |