Få mere at vide
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi svampesæt
Artikelnummer. 17192534
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17192534 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17192534 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. STM2002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    505.60 DKK / 1 sæt
    Spare 126.40 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Dette sæt indeholder otte erstatningssvampepuder til vådoverførsel af midi-geler ved hjælp af SureLock Tandem Midi Blot-modulet
Om SureLock Tandem Midi Blot-modulet
SureLock Tandem Midi Blot Module er en vådoverførselsenhed, der udelukkende bruges sammen med SureLock Tandem Midi Gel Tank. Tanken rummer et blot-modul pr. kammer eller to blot-moduler i alt. SureLock Tandem Midi Blot-modulet er kompatibelt med alle Invitrogen midi geler (klatstørrelse: 8,5 cm x 14 cm). Blotmodulet rummer én midi-gel pr. våd overførsel. Det unikke design gør modulet nemt at bruge, mens den effektive størrelse af den indre kerne bruger mindre overførselsbuffer pr. overførsel (kun∼ 300 ml pr. overførsel). Da transferbuffer indeholder methanol, resulterer dette også i mindre farligt affald, der kræver særlig bortskaffelse. Ved de anbefalede betingelser og konstant spænding kan proteiner overføres til nitrocellulose- eller PVDF-membraner på 30 minutter og ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Våd overførsel
Til brug med (udstyr) SureLock™ Tandem Midi Blot modul
Overførselsmåde Våd
Produktlinje SureLock
Type Svampesæt
Til brug med SureLock Tandem Midi Blot Modul (STM2001)
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
garanti 1 år