Få mere at vide
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi Gel Tank
Beskrivelse
Tanken har to uafhængige kamre, der tillader elektroforese af en eller to geler ad gangen, hvilket sparer på buffer og begrænser spild. Tanken er kompatibel med alle Invitrogen præstøbte midi-geler og midi-gel-kassetter.
Funktioner:
- 2-i-1 gelelektroforese og overføringsbeholder muliggør —elektroforese og overførsel af høj ydeevne Invitrogen midi geler ved hjælp af samme tank
- To separate kamre —kører 1 eller 2 geler eller overførsler og bruger kun den nødvendige mængde buffer til hver gel, hvilket minimerer bufferomkostninger og spild
- Optimal ydeevne med hurtige protokoller sparer —tid, samtidig med at det giver bedre resultater
- Overførsel af rumtemperatur ved parring medSureLock Tandem Midi Blot-moduler —eliminerer behovet for at forkøle buffere og besværet og rodet med isbade
- Brugervenlig —nem opsætning og enkel arbejdsgang
- Kræver ikke dummy kassette eller bufferdæmning reducerer —tilbehør
- Kompatibel —passer til alle Invitrogen præfabrikerede midi geler og midi gel kassetter
- Moderne design giver nem adgang til prøveindlæsningsområdet, hvilket reducerer prøveindlæsningstid og -anstrengelse
- Robust design med kraftig polycarbonatplast, der forhindrer revner og utætheder
- Uhindret synlighed for dine geler, mens de løber
- Låg, der er let at montere, med styrehak og kroge til trådstyring
SureLock Tandem Midi Gel Tank kan bruges til våd tankoverførsel, når den er parret med SureLock Tandem Midi Blot Module. SureLock Tandem Midi Blot-modulet udfører effektive, stuetemperatur, våde proteinoverførsler til downstream western blot-analyse. Tanken rummer to blot-moduler, hvilket tillader overførsel af en eller to geler ad gangen. Det unikke design af SureLock Tandem Blot-modulet bruger betydeligt mindre overførselsbuffer (kun∼ 300 ml pr. overførsel) end andre våde overførselssystemer. Dette lavere bufferkrav holder mængden af methanolaffald (et farligt materiale) på et minimum.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 SureLock Tandem Midi Gel Tank • 1 Gel Kniv |
| Gel kompatibilitet | Alle Invitrogen præfabrikerede midi geler, og Invitrogen tomme midi gel kassetter |
| Gel størrelse | Midi |
| Produktlinje | SureLock |
| Type | Midi Gel Tank |
| Til brug med | Alle Invitrogen Præstøbte Midi Gels, og Invitrogen Tomme Midi Gel-kassetter |
| Gel Dimensioner | Gelstørrelse: 8 x 13 cm (Midi eller Wide Format Gels) Gelkassette: 10,3 x 15 cm Tykkelse: 1,0 mm |
| Mængde | 1 tank |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| garanti | Et år |
| Vis mere |