Få mere at vide
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi Gel Tank Erstatningstank
Beskrivelse
Om SureLock Tandem Midi Gel Tank
SureLock Tandem Midi Gel Tank giver hurtig elektroforese af midi geler ved brug af minimal buffer (∼ 520 ml/gel) i et lækagefrit system. Med en opstillingstid på∼ 30 sekunder kører tanken effektivt midi-geler, mens den også giver ensartet ydeevne. Tanken har to uafhængige kamre, der tillader elektroforese af en eller to geler ad gangen, hvilket sparer på buffer og begrænser spild. Tanken er kompatibel med alle Invitrogen præstøbte midi-geler og midi-gel-kassetter.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SureLock Tandem Midi Gel Tank |
| Gel størrelse | Midi |
| Produktlinje | SureLock |
| Type | Midi Gel Tank Erstatningstank |
| Mængde | 1 tank |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| garanti | 1 år |