Få mere at vide
Invitrogen™ SureCast™ Stablebuffer
Artikelnummer. 15627968
Mængde:
2 x 500 mL
5 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15627968
Brand: Invitrogen™ HC2115
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse komponenter af SureCast Handcast System kan bruges til at skabe polyacrylamid geler ved hjælp af SureCast Håndstøbte reagenser såvel som andre populære polyacrylamid-gelstøbereagenser.
  • Hæld polyakrylamidgeler nemt og sikkert
  • Til brug med SureCast lodret gelsystem
  • SureCast geler er designet til brug i Mini Gel Tank
Anbefalet opbevaring
Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 5 x 500 mL (2,5 L i alt) SureCast Stabling af bufferpakker.
  • Opbevares ved stuetemperatur.
  • Produkttype Stablebuffer (2,5 L)
    Produktlinje SureCast™
    Mængde 5 x 500 mL