Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Stablebuffer
Description
- Hæld polyakrylamidgeler nemt og sikkert
- Til brug med SureCast lodret gelsystem
- SureCast geler er designet til brug i Mini Gel Tank
Recommended Storage
Room Temperature
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 2 x 500 ml (1 L i alt) SureCast Stacking Buffer packs. Opbevar ved stuetemperatur. |
| Mængde | 2 x 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | SureCast |
| Produkttype | Stabningsbuffer |