Få mere at vide
Invitrogen™ SureCast™ Glasplader
Beskrivelse
Lækagefri, sikker håndstøbning af dine polyacrylamidgeler med Invitrogen™ SureCast™ Håndcast system.
SureCast Glasplader tilbyder overlegen kvalitet, holdbarhed og modstandsdygtighed over for skader og bruges til at støbe 1,0 mm polyakrylamidgeler ved hjælp af SureCast Handcast Station. SureCast geler er designet til brug i Mini Gel Tank. SureCast Gel Spacers medfølger ikke og sælges separat.
Produktegenskaber
Produktegenskaber
- Premium, ultra-holdbare glasplader
- Skadebestandigt design
- Støb op til 20 gange flere geler ved hjælp af et sæt glasplader i forhold til hovedkonkurrentens glasplader
- Kun kompatibel med SureCast Håndcast system
Anbefalet opbevaring
Room Temperature
garanti
Op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 frontplader og 2 bagplader |
| Til brug med (udstyr) | SureCast Håndcast system |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | SureCast |
| Type | SureCast™ Glasplader |
| Mængde | 2 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |