Få mere at vide
Invitrogen™ SureCast™ Gel Spacer
Artikelnummer. 15503381
Skift visning
Mængde:
10 afstandsstykker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
15503381 10 afstandsstykker Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15503381 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. HC1003
Lækagefri, sikker håndstøbning af dine polyacrylamidgeler med Invitrogen™ SureCast™ Håndcast system.
De SureCast Gel Spacers er et erstatningssæt af tætningspakninger til brug med SureCast Glasplader til at skabe en lækagefri kassette, der bruges i SureCast Handcast Station. Leveres i en pakke med 10 gel spacere.
  • Kun kompatibel med SureCast Håndcast system
Anbefalet opbevaring
Room Temperature
garanti
Op til 12 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SureCast Glasplade
Gel størrelse Mini
Produktlinje SureCast
Type SureCast™ Gel Spacer
Mængde 10 afstandsstykker