Få mere at vide
Invitrogen™ SureCast™ Gel Handcast Station
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 station
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Lækagefri, sikker håndstøbning af dine polyacrylamidgeler med Invitrogen™ SureCast™ Håndcast system.
Hæld dine egne polyacrylamidgeler nemt og sikkert med SureCast Handcast System og SureCast Håndstøbte reagenser. Systemet har holdbare glasplader, der er sikkert forseglet ved hjælp af en enkelt bevægelses load-and-lock mekanisme. Den unikke vippefunktion i SureCast Handcast Station minimerer spild og forbedrer belastningsevnen af støbeløsninger under håndstøbning. SureCast geler er designet til brug i Mini Gel Tank.
Anbefalet opbevaring
Room Temperature
garanti
Op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SureCast Håndcast system |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | SureCast |
| Type | SureCast Gel Handcast Station |
| Mængde | 1 station |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |