Få mere at vide
Invitrogen™ SureCast™ Gel Handcast Bundle A - Hardware og reagenser
Artikelnummer. 15583371
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
15583371 1 sæt 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15583371 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. HC1000SR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
De SureCast Håndcast-pakke A indeholder al den hardware og de reagenser, du skal bruge for at komme i gang:
  • 2 SureCast Håndcast-stationer
  • 2 SureCast™ Forseglingspuder
  • 2 SureCast™ Glaspladesæt (2 foran og 2 bagpå)
  • 6 SureCast™ Gel kamme (2 hver: 10-, 12-, 15-brønd)
  • 10 SureCast™ Gel afstandsstykker
  • 1 SureCast™ Stablebuffer (1 L), 2-pak
  • 1 SureCast™ Resolving Buffer (1 L), 2-pak
  • 1 SureCast™ Akrylamidopløsning (40%) (450 ml)
  • 1 SureCast™ APS (25 g)
  • 1 SureCast™ TEMED (30 ml)
Hæld dine egne polyakrylamidgeler nemt og sikkert med en SureCast™ Gel Handcast Bundle A. The SureCast Handcast System kan bruges til at skabe polyacrylamid geler ved hjælp af SureCast Håndstøbte reagenser såvel som andre populære polyacrylamid-gelstøbereagenser.
Innovativt, lækagefrit design —minimerer antallet af mislykkede geler, hvilket resulterer i mindre spildtid
  • Overlegen glasplade holdbarhed
  • Enkel montering af støbekomponenter —skal du blot slippe glaspladerne i, og derefter låse knasthåndtaget
  • Unik vippefunktion til nem påfyldning af akrylamidopløsninger
For et bundt, der ikke inkluderer SureCast Håndstøbte reagenser, se venligst SureCast™ Gel Handcast Bundle B. Systemet har holdbare glasplader, der er forsvarligt forseglet ved hjælp af en enkelt-bevægelse, load-and-lock mekanisme. Den unikke vippefunktion i SureCast™ Handcast Station minimerer spild og forbedrer belastningsevnen af støbeløsninger under håndcasting. SureCast geler er designet til brug i Mini Gel Tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •2 SureCast Gel Handcast Stations
• 2 sæt SureCast Glasplader
• 10 SureCast Gel afstandsstykker
• 1 SureCast 10-brønds Multi-Use Tool
• 1 SureCast 12-brønds Multi-Use Tool
• 1 SureCast 15-brønds Multi-Use Tool
• 1 sæt SureCast Gel kamme (10-, 12-, 15-brønd)
• 2 x 500 ml SureCast Stabling af bufferpakker.
Opbevares ved stuetemperatur.
• 5 x 500 ml SureCast Stabling af bufferpakker.
Opbevares ved stuetemperatur.
• 2 x 500 ml SureCast Løsning af bufferpakker.
Opbevares ved stuetemperatur.
• 5 x 500 ml SureCast Løsning af bufferpakker.
Opbevares ved stuetemperatur.
• 25 g SureCast Ammoniumpersulfat.
Opbevares ved stuetemperatur.
• 450 ml SureCast Acrylamade opløsning.
Opbevares ved stuetemperatur.
• 30 ml SureCast TEMED.
Opbevares ved stuetemperatur.
Gel størrelse Mini
Produktlinje SureCast
Type Gel håndstøbt bundt A
Mængde 1 sæt