Få mere at vide
Invitrogen™ SureCast™ Gel Handcast Bundle B - Kun hardware
Artikelnummer. 15597731
Skift visning
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15597731 1 kit Hver
1 options
Artikelnummer. 15597731 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. HC1000S
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
De SureCast Handcast Bundle B indeholder al den hardware, du skal bruge for at komme i gang:
  • 2 SureCast Håndcast-stationer
  • 2 SureCast™ Forseglingspuder
  • 2 SureCast™ Glaspladesæt (2 foran og 2 bagpå)
  • 6 SureCast™ Gel kamme (2 hver: 10-, 12-, 15-brønd)
  • 10 SureCast™ Gel afstandsstykker
Hæld dine egne polyakrylamidgeler nemt og sikkert med en SureCast™ Gel Handcast Bundle B. The SureCast Handcast System kan bruges til at skabe polyacrylamid geler ved hjælp af SureCast Håndstøbte reagenser såvel som andre populære polyacrylamid-gelstøbereagenser.
  • Innovativt, lækagefrit design—minimerer antallet af fejlede geler, hvilket resulterer i mindre spildt tid
  • Overlegen glaspladeholdbarhed
  • Ved simpel samling af støbekomponenter—, så smid glaspladerne i, og lås så kamhåndtaget
  • Unik tilt-funktion for nem påfyldning af acrylamidopløsninger
Det komplette produkt inkluderer SureCast™ Handcast System. For en pakke, der også inkluderer SureCast™ Handcast Reagenser, se SureCast™ venligst Gel Handcast Bundle A. Systemet har holdbare glasplader, der er sikkert forseglet ved hjælp af en enkeltbevægelses-læse-og-lås-mekanisme. Den unikke tilt-funktion ved SureCast™ Handcast Station minimerer spild og forbedrer lastbarheden af støbeløsninger under håndstøbning. SureCast gels er designet til brug i Mini Gel Tank.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 kit