Få mere at vide
Invitrogen™ SureCast™ Ammoniumpersulfat (APS )
Artikelnummer. 15528841
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15528841 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15528841 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. HC2005
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Oplev overlegen ydeevne, holdbarhed og brugervenlighed SureCast polyacrylamid gelstøbeopløsninger.
Oplev overlegen ydeevne, holdbarhed og brugervenlighed Invitrogen™ SureCast™ polyacrylamid-gelstøbeopløsninger.
SureCast Ammoniumpersulfat (APS ) er et oxidationsmiddel, der bruges sammen med tetramethylethylendiamin (TEMED) til at katalysere polymerisationen af akrylamid og biacrylamid til fremstilling af polyacrylamidgeler til elektroforese.
Produktegenskaber:
  • 25 g ammoniumpersulfat
  • Polymerisationskatalysator til polyacrylamidgeler
Anbefalet opbevaring
Room Temperature
garanti
Op til 12 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje SureCast
Type APS
Mængde 25 g