Få mere at vide
Invitrogen™ SureCast™ Akrylamidopløsning (40 %)
Beskrivelse
Oplev overlegen ydeevne, holdbarhed og brugervenlighed Invitrogen™ SureCast™ polyacrylamid-gelstøbeopløsninger.
Akrylamid er en vigtig ingrediens i polyacrylamidgeler, der bruges til at adskille proteiner under polyacrylamidgelelektroforese (PAGE). De SureCast Polyacrylamid-opløsning kan bruges til at fremstille enkeltprocent- og gradientgeler ved hjælp af SureCast Håndstøbningssystem eller i andre håndstøbesystemer.
Produktegenskaber:
Produktegenskaber:
- Akrylamidopløsning til støbning af polyacrylamidgeler
- Opbevaring ved stuetemperatur
- Lang holdbarhed
- Høj renhed
- Sikrere alternativ til pulveriseret akrylamid
- Koncentreret for at gøre det muligt at udstøbe et bredere udvalg af gelprocenter
- Bisacylamidforhold på 29:1
Anbefalet opbevaring
Room Temperature
garanti
Op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | SureCast |
| Type | 40% acrylamidopløsning |
| Mængde | 450 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |