Få mere at vide
Suramin hexanatriumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suramin hexasodium salt |
| Farve | Hvid |
| Elementær analyse | 97,5% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 50 mg |
| Merck Index | 15, 9135 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig i vand |
| Formel vægt | 1429.1 |
| Vis mere |