Få mere at vide
Suramin hexasodium salt, 98+%
Beskrivelse
Suramin Sodium er blevet observeret som en potent hæmmer af melanom HPA (heparanase) og tumorcellemetastaser. Hæmning af NAD+-afhængig deacetylase SIRT1 med en IC50 på 2,6 ? M sammen med SIRT5 er også observeret. Suramin Sodium er blevet registreret til selektivt at antagonisere EDG-3 (S1P3). Suramin Sodium er en hæmmer af A-cyklase, FGF-1, FGF-2, IL-1, IL-4, PDGF, PC-PLD, PKC, SH-PTP, TERT, TGF beta 1, Topo I, Topo II og VEGF. Det bruges som G-protein-afkobler og hæmmer af PDGF, EGF, TGF-, β SIRT1 og SIRT5. Det blokerer også calmodulin-binding til genkendelsessteder og G-protein-kobling til G-protein-koblede receptorer. Øger åben sandsynlighed for ryanodinreceptor (RyR)-kanaler. Antikræft og antiviralt middel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Suramin er et polysulfoneret napthyluré, som udviser antiparasitære og kræftbekæmpende egenskaber
• Suramin forhindrer endothelial cellemigration og proliferation gennem hæmning af IGF-I, EGF, PDGF og TGF-beta
• Suramin kan også adskille G-proteiner fra receptorer og slukke for cellesignalkaskader
Anvendelse
• Suramin hæmmer angiogenese gennem blokade af bFGF og VEGF og kan være nyttigt til laboratoriestudier af blodkarvækst og fornyelse efter skade
• Suramin hæmmer DNA-topoisomeraser og kan bruges som et antineoplastisk stof i laboratoriestudier af kræft eller til studier af mikrobiel fysiologi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suramin hexasodium salt |
| CAS | 129-46-4 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C51H34N6Na6O23S6 |
| MDL nummer | MFCD00210217 |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 3694087 |
| Merck Index | 14,9006 |
| Synonym | suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og saltvand; Sparsomt opløselig i 95% bethanol |
| Vis mere |