missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SUPT4H1 Monoclonal Antibody (OTI6B10), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17512493
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
30 μL
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17512493 30 μL -
17592483 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17512493 Leverandør Origene Technologies Leverandørnr. TA803430S

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

SUPT4H1 Monoclonal antibody specifically detects SUPT4H1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Tekniske data

Antigen SUPT4H1
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI6B10
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene AAMDC
Genadgangsnr. Q9H7C9
Gene Alias AL022777; DRB sensitivity-inducing factor 14 kDa subunit; DRB sensitivity-inducing factor small subunit; DRB sensitivity-inducing factor small subunit 1; DSIF p14; DSIF small subunit; DSIF small subunit 1; hSPT4; small hSpt4 subunit; SPT4; SPT4 homolog, DSIF elongation factor subunit; SPT4H; suppressor of Ty 4 homolog 1; suppressor of Ty 4 homolog 1 (S. cerevisiae); suppressor of Ty 4 homolog 2; suppressor of Ty 4A; Supt4a; Supt4h; Supt4h1; Supt4h1a; Supt4h2; transcription elongation factor SPT4; Transcription elongation factor SPT4 1; transcription elongation factor SPT4-A; zgc:92824; zgc:92824 protein
Værtsarter Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human C11orf67 produced in E.coli.
Oprensningsmetode Affinity chromatography
Mængde 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 28971
Målarter Human
Indhold og opbevaring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.