Få mere at vide
Suprofen, Mikromol™
Artikelnummer. 18063540
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18063540 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063540 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3289.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Suprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suprofen
CAS 40828-46-4
Analyt- eller komponentnavne Suprofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H12 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, Masterfen, NSC 303611, Profenal, Profenol, R 25061, Racemic suprofen, Srendam, Sulproltin, Supranol, Suprocil, Suprofen, Suprol, Sutoprofen, TN 762, Topalgic, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-thienylcarbonyl)-, (+/-)-Suprofen
InChI formel InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2
IUPAC navn 2-[4-(thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 260.31
Mængde 50 mg
Formel vægt 260.0507 g/mol