Få mere at vide
Suprofen, Mikromol™
Beskrivelse
Suprofen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suprofen |
| CAS | 40828-46-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Suprofen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H12 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, Masterfen, NSC 303611, Profenal, Profenol, R 25061, Racemic suprofen, Srendam, Sulproltin, Supranol, Suprocil, Suprofen, Suprol, Sutoprofen, TN 762, Topalgic, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-thienylcarbonyl)-, (+/-)-Suprofen |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2 |
| IUPAC navn | 2-[4-(thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid |
| Vis mere |