Få mere at vide
Suprofen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488438 10 mg
16474317 50 mg
16448206 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0270
MedChemExpress Suprofen (TN-762) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Suprofen (TN-762) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suprofen
Fysisk form Solid
CAS 40828-46-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12O3S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym TN-762
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (384.16 mM)
SMIL O=C(O)C(C)C1=CC=C(C(C2=CC=CS2)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 260.31
Formel vægt 260.31
Procent renhed 99.11%