Få mere at vide
Suprofen, LoGiCal
Artikelnummer. 30461606
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461606 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461606 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3289.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Suprofen
CAS 40828-46-4
Analyt- eller komponentnavne Suprofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H12 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, Masterfen, NSC 303611, Profenal, Profenol, R 25061, Racemic suprofen, Srendam, Sulproltin, Supranol, Suprocil, Suprofen, Suprol, Sutoprofen, TN 762, Topalgic, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-thienylcarbonyl)-, (+/-)-Suprofen
InChI formel InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2
IUPAC navn 2-[4-(thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 260.31
Mængde 10 mg
Formel vægt 260.0507 g/mol